PHR8714
Haloperidol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, (±)-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, Haloperidol Impurity B (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001517
traceable to USP 1303024
família API
haloperidol
forma
powder
embalagem
pkg of 25 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2
chave InChI
URVMQMKGIVIILI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)