1296712
USP
[D-Tyr5]-Gonadorelin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-D-tyrosylglycyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolylglycinamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H75N17O13
Peso molecular:
1182.29
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
família API
gonadorelin
embalagem
pkg of 1 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)