1286413
USP
Frovatriptan succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Frovatriptan succinate monohydrate, Frovatriptan succinate, R-(+) 3-Methylamino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole monosuccinate monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
frovatriptan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCC(O)=O)=O.NC(C(C=C1)=CC2=C1NC3=C2C[C@H](NC)CC3)=O.O
InChI
1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t9-;;/m1../s1
chave InChI
CUETXFMONOSVJA-KLQYNRQASA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)