PHR2790
Fingolimod Hydrochloride
Sinônimo(s):
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0002055
traceable to USP 1270480
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
fingolimod
Formulário
powder
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
chave InChI
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Órgãos-alvo
Immune system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)