1286322
USP
Fosfomycin tromethamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fosfomycin trometamol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fosfomycin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(O)(O)[C@H]1O[C@H]1C.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
chave InChI
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)