1283200
USP
Ácido fórmico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
57 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
pKa (20 °C)
3.7
pb
100-101 °C (lit.)
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C - closed cup