PHR3559
Ácido fórmico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Formylic acid, Methanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to EP Y0001970
traceable to USP 1283200
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
57 %
embalagem
pkg of 5x1 mL
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
p.e.
100-101 °C (lit.)
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)