Documentos
1271008
USP
5-Fluoro-2′-desoxiuridina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2′-Desoxi-5-fluorouridina, FUDR, Floxuridina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11FN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.19
Beilstein:
90221
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
floxuridine
fabricante/nome comercial
USP
pf
148 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
chave InChI
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Informações sobre genes
human ... TYMS(7298)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Floxuridine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Floxuridine for Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Medicamento antineoplásico que age como um potente inibidor da timidilato sintase A resistência ao FUdR pode desenvolver-se em culturas de células neoplásicas, entre outros meios, por infecção por micoplasma de baixo nível.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3