1270480
USP
Fingolimod Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
FTY720, 2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propane-1,3-diol hydrochloride, Fingolimod hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Agency
USP
família API
fingolimod
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
USP
condição de armazenamento
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble
ethyl acetate: soluble
water: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
chave InChI
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Órgãos-alvo
Immune system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
A rapid, accurate, and simple method was implemented for the total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride by High-Performance Liquid Chromatography equipped with a Diode Array Detector.