1269946
USP
Fentanyl Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Anilino-1-benzylpiperidine, 1-Benzyl-N-phenylpiperidin-4-amine, N-Phenyl-1-(phenylmethyl)-4-piperidinamine, NSC 76613
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fentanyl
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C18H22N2/c1-3-7-16(8-4-1)15-20-13-11-18(12-14-20)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-10,18-19H,11-15H2
chave InChI
FSXGJIFBTBJMHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3