Documentos Principais
1269913
USP
Fentanyl Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2-Bromoethyl)benzene, 2-Phenylethyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
185.06
Beilstein:
507487
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fentanyl
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
p.e.
220-221 °C (lit.)
densidade
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
WMPPDTMATNBGJN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Fentanyl Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)