1269163
USP
Famciclovir System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Mixture of famciclovir, propionyl famciclovir and 6-chloro famciclovir
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
famciclovir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.