Documentos Principais
936383
Sigma-Aldrich
Mc-Val-Cit-PAB
≥95%
Sinônimo(s):
6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino]-1-oxo-5-ureidopentan-2-yl)amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)hexanamide, N-[(1S)-1-[[(1S)-4-(carbamoylamino)-1-[[4-(hydroxymethyl)phenyl]carbamoyl]butyl]carbamoyl]-2-methylpropyl]-6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanamide, N-[6-(2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-ornithinamide (ACI), L-Ornithinamide, N-[6-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-1-oxohexyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]- (9CI, ACI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H40N6O7
Peso molecular:
572.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
cor
white to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[C@@H](NC([C@@H](NC(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)=O)[C@H](C)C)=O)(C(NC2=CC=C(CO)C=C2)=O)CCCNC(N)=O
InChI
1S/C28H40N6O7/c1-18(2)25(33-22(36)8-4-3-5-16-34-23(37)13-14-24(34)38)27(40)32-21(7-6-15-30-28(29)41)26(39)31-20-11-9-19(17-35)10-12-20/h9-14,18,21,25,35H,3-8,15-17H2,1-2H3,(H,31,39)(H,32,40)(H,33,36)(H3,29,30,41)/t21-,25-/m0/s1
chave InChI
AMKBTTRWLGVRER-OFVILXPXSA-N
Aplicação
This is a bifunctional cathepsin cleavable linker used in the construction of antibody drug conjugates (ADC).
Características e benefícios
The maleimide functionality can be used for bioconjugation to thiols in monoclonal antibodies while the benzyl alcohol can be used for construction of carbamate linkages with amine containing payloads.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)