Documentos Principais
1268900
USP
Eucalyptol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
105109
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cineole
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
176-177 °C (lit.)
pf
1-2 °C (lit.)
densidade
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H](CC1)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
chave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Eucalyptol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Eucalyptus Oil
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
(−)-trans-Caryophyllene phyproof® Reference Substance
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
D-Camphor Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1119
D-Camphor
(−)-Menthol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
Sigma-Aldrich
15785
(−)-Menthol
(R)-(+)-Limonene primary reference standard
00590590
(R)-(+)-Limonene