Documentos Principais
PHL80717
(−)-trans-Caryophyllene
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
β-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24
Número CAS:
Peso molecular:
204.35
Beilstein:
2044564
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (GC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
p.e.
262-264 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC\C(C)=C\CCC(=C)[C@H]1CC2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
chave InChI
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum melissa
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Terpene Mix B certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Supelco
CRM40937
Terpene Mix B