1268794
USP
Etonogestrel Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
13-Ethyl-11-methylenegon-4-ene-3,17-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etonogestrel
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20-11-12(2)19-15-7-5-14(21)10-13(15)4-6-16(19)17(20)8-9-18(20)22/h10,15-17,19H,2-9,11H2,1H3/t15-,16-,17-,19+,20?/m0/s1
chave InChI
QSUOYDLHCFPVMW-XFAGIWRCSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3