PHR2453
Etonogestrel
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Etonogestrel, Desogestrel EP Impurity D, Desogestrel Related Compound C, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 3-Keto-desogestrel, 3-Oxo-desogestrel
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 816
traceable to USP 1268783
família API
etonogestrel
forma
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
chave InChI
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente