1265843
USP
Ethyl linoleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Linoleic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethyl linoleate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
224 °C/17 mmHg (lit.)
densidade
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-19H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
chave InChI
FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)