1265402
USP
Acetato de etila
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup