Documentos Principais
EX0240
Supelco
Acetato de etila
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
506104
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
205-500-4
grau
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
Impurezas
≤0.0009 meq/g Titrable acid
≤0.2% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.003%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
pb
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -4 °C
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
EX0240P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0009meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup