Documentos Principais
1241619
USP
Erlotinib Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-{3-[6,7-Bis-(2-methoxy-ethoxy),-quinazolin-4-ylamino]-phenyl}-2- methyl-but-3-yn-2-ol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H29N3O5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
487.98
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
erlotinib
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Erlotinib Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)