1235999
USP
Ephedrine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1R,2S)-(−)-Ephedrine hydrochloride, (1R,2S)-α-[1-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol hydrochloride, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ephedrine
fabricante/nome comercial
USP
pf
216-220 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
chave InChI
BALXUFOVQVENIU-GNAZCLTHSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare standard, sensitivity, and system suitability solution for assay and impurity analysis of Ephedrine hydrochloride using liquid chromatography coupled to a UV detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)