5.05227
(-)-Cytisine
Sinônimo(s):
(-)-Cytisine, nAChR Agonist, (-)-Cytisine, Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, (-)-Cytisine, Baptitoxine, Sophorine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
ANJTVLIZGCUXLD-IUCAKERBSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
nAChR
Advertência
Reconstituição
Outras notas
West, R., 2011, N. Engl. J. Med.365, 1193.
Happe, K., et al., 1994. Neurosci.62, 929.
Reavill, C. et al., 1990. Neuropharmacol.29, 619.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3