1234249
USP
Eflornithine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Difluoromethyl)-DL-ornithine monohydrochloride monohydrate, Eflornithin monohydrochloride monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
eflornithine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
chave InChI
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3