1231604
USP
Ecamsule triethanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ecamsule
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ecamsule
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H34O8S2.2C6H15NO3/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36;2*8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36);2*8-10H,1-6H2
chave InChI
BNCJQBCYKLERPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3