1175004
USP
Desoxycorticosterone pivalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Percorten pivalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desoxycorticosterone
fabricante/nome comercial
USP
pf
200-206 (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C26H38O4/c1-24(2,3)23(29)30-15-22(28)21-9-8-19-18-7-6-16-14-17(27)10-12-25(16,4)20(18)11-13-26(19,21)5/h14,18-21H,6-13,15H2,1-5H3
chave InChI
VVOIQBFMTVCINR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Desoxycorticosterone Pivalate Injectable Suspension
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3