1165259
USP
Decitabine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-1-(2-deoxy-α-D-erythropentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
About This Item
Produtos recomendados
família API
decitabine
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)
chave InChI
XAUDJQYHKZQPEU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)