1140349
USP
Clonazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clonazepam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
chave InChI
XSTMFEOLMKEEMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)