BP839
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitroquinolin-2(1H)-one
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
chave InChI
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)