1138507
USP
Clocortolone pivalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, Clocortolone 21-pivalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clocortolone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@H]1CC2[C@@](C4(C1=CC(=O)C=C4)C)(C(CC3(C2C[C@H](C3C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)C)C)O)Cl
InChI
1S/C27H36ClFO5/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(30)7-8-26(18,6)27(17,28)21(32)12-25(16,5)22(14)20(31)13-34-23(33)24(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19,21-22,32H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16?,17?,19+,21?,22?,25?,26?,27+/m1/s1
chave InChI
SXYZQZLHAIHKKY-OROMMWLNSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Clocortolone Pivalate Cream
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)