1138493
USP
Clocortolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dione
About This Item
Produtos recomendados
família API
clocortolone
forma
solid
fabricante/nome comercial
USP
InChI
1S/C22H28ClFO4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-21(15,3)22(14,23)18(28)9-20(13,2)19(11)17(27)10-25/h4-5,7,11,13-14,16,18-19,25,28H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
chave InChI
YMTMADLUXIRMGX-RFPWEZLHSA-N
Descrição geral
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3