1138201
USP
Clioquinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clioquinol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
chave InChI
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Clioquinol and Hydrocortisone Cream
- Clioquinol and Hydrocortisone Ointment
- Clioquinol Cream
- Clioquinol Ointment
- Compound Clioquinol Topical Powder
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)