SML2664
GNF-4877
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R)-1-[3-[[[3-Amino-6-[2-fluoro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-2-pyrazinyl]carbonyl]amino]-4-pyridinyl]-3-piperidinecarboxylic acid, GNF 4877
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faint yellow to dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=C(C2=CC(OC(C)C)=CC=C2F)N=C1C(NC3=CN=CC=C3N4C[C@H](C(O)=O)CCC4)=O
InChI
1S/C25H27FN6O4/c1-14(2)36-16-5-6-18(26)17(10-16)19-12-29-23(27)22(30-19)24(33)31-20-11-28-8-7-21(20)32-9-3-4-15(13-32)25(34)35/h5-8,10-12,14-15H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H2,27,29)(H,31,33)(H,34,35)/t15-/m1/s1
chave InChI
UZIATSFXNVOVFE-OAHLLOKOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)