Key Documents
1123146
USP
Composto C relacionado à clorfeniramina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(4-Clorofenil)-N-metil-3-(piridin-2-il)propan-1-amina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17ClN2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
376.83
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorpheniramine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ) e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora.Para maiores informações e assistência, acesse o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
  • Pesquisa do sistema nervoso central: O composto C relacionado à clorfeniramina é examinado por seus efeitos no sistema nervoso central, especificamente em relação às respostas relacionadas à histamina, fornecendo percepções para o desenvolvimento anti-histamínico e pesquisa neurológica (Kamei, 2021).
  • Aplicações de pesquisa de virucida: Os efeitos virucidas do composto C relacionado à clorfeniramina contra o coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-COV-2) são estudados, demonstrando possíveis aplicações na resposta pandêmica e na pesquisa viral (Westover et al., 2020).
  • Pesquisa sobre receptores de sabor amargo: As investigações sobre os efeitos do composto C relacionado à clorfeniramina na expressão do receptor de sabor amargo T2R7 e seus efetores de sinalização em modelos celulares contribuem para a compreensão da percepção de sabor e dos mecanismos de ativação do receptor (Su et al., 2019).
  • Síntese e avaliação de agentes anti-histamínicos: O composto C relacionado à clorfeniramina desempenha um papel na concepção e síntese de novas entidades químicas, com o objetivo de melhorar as propriedades anti-histamínicas e antiasmáticas, melhorando as inovações farmacêuticas e as estratégias terapêuticas (Sirisha et al., 2014).
  • Desgranulação de mastócitos e liberação de histamina: O envolvimento do composto no estudo dos mecanismos biológicos de dor e edema induzidos pelo veneno ilustra sua utilidade na pesquisa farmacológica e toxicológica, destacando seu papel na elucidação das vias da histamina (Liu et al., 2007).
Nota de análise
Esses produtos são apenas para fins de teste e ensaio. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Glicerol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glicerol
Propylene glycol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1051
Propylene glycol