1111103
USP
Chlorhexidine acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Chlorhexidine diacetate salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorhexidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=N)NCCCCCCNC(=N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)\N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
chave InChI
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Chlorhexidine Acetate Topical Solution
- Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse
- Chlorhexidine Gluconate Solution
- Chlorhexidine Gluconate Topical Gel
- Chlorhexidine Gluconate Topical Solution
- Chlorhexidine Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Liver,Teeth
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)