1097400
USP
Cefamandole nafate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cefamandole formate sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefamandole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cn1nnnc1SCC2=C(N3C(SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](OC=O)c4ccccc4)C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18N6O6S2.Na/c1-24-19(21-22-23-24)33-8-11-7-32-17-12(16(28)25(17)13(11)18(29)30)20-15(27)14(31-9-26)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12,14,17H,7-8H2,1H3,(H,20,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t12-,14-,17-;/m1./s1
chave InChI
ICZOIXFFVKYXOM-YCLOEFEOSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3