1096586
USP
Carglumic Acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Carbamyl-L-glutamic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carglumic acid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-6(13)8-3(5(11)12)1-2-4(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H3,7,8,13)/t3-/m0/s1
chave InChI
LCQLHJZYVOQKHU-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
human ... CPS1(1373)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)