1089183
USP
Cannabinoids Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
família API
cannabis
fabricante/nome comercial
USP
concentração
1 mL in methanol
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Cannabinoids Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Componentes
1 mL in Methanol:
- Cannabichromene [CAS 20675-51-8]
- Cannabidiol [CAS 13956-29-1]
- Cannabidivarin [CAS 24274-48-4]
- Cannabigerol [CAS 25654-31-3]
- Cannabinol [CAS 521-35-7]
- Delta-8-Tetrahydrocannabinol [CAS 5957-75-7]
- Delta-9-Tetrahydrocannabinol [CAS 1972-08-3]
- Tetrahydrocannabivarin [CAS 31262-37-0]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C