1087472
USP
Calycosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3′,7-Dihydroxy-4′-methoxy-isoflavone, 3′-Hydroxyformononetin, Cyclosin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calycosin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(C(C=C2)=CC(O)=C2OC)=COC3=CC(O)=CC=C13
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)19)15-8-12(18)11-4-3-10(17)7-16(11)21-15/h2-8,17,19H,1H3
chave InChI
QAGGICSUEVNSGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Astragalus Root
- Astragalus Root Dry Extract
- Astragalus Root Powder
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3