Documentos Principais
1087053
USP
Calcium propionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Propionic acid calcium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2COO)2Ca
Número CAS:
Peso molecular:
186.22
Beilstein:
3698682
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Calcium propionate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)