21230
Calcium propionate
≥97.0% (dry substance, NT)
Sinônimo(s):
Propionic acid calcium salt
Ensaio
≥97.0% (dry substance, NT)
Impurezas
≤6% water
solubilidade
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Ca/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?