1087031
USP
Fosfato de cálcio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Fosfato de cálcio tribásico, HAp, Hidroxifosfato de cálcio, Hidroxilapatita
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tribasic calcium phosphate
forma
solid
fabricante/nome comercial
USP
pf
1100 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
chave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1