1086447
USP
Calcium cyclamate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cyclohexanesulfamic acid calcium salt (2:1) dihydrate, Calcium cyclamate dihydrate, Calcium cyclohexanesulfamate dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium cyclamate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/2C6H13NO3S.Ca.2H2O/c2*8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;;;/h2*6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
RBTQJTVPZBDPIF-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)