S0760000
Sodium cyclamate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium N-cyclohexylsulfamate, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Cyclamic acid sodium salt, Cyclohexanesulfamic acid sodium salt, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium cyclamate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)