Key Documents
PHL83372
Cinnamtannin A2
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Cinnamtannin I, Epicatechin tetramer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H50O24
Número CAS:
Peso molecular:
1155.02
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)