Key Documents
PHL83897
Procyanidin A1
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-catechin, Proanthocyanidin A1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H24O12
Número CAS:
Peso molecular:
576.50
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
(−)-Epicatechin analytical standard
Supelco
68097
(−)-Epicatechin
Ácido gálico phyproof® Reference Substance
PHL89198
Ácido gálico