19542
Procyanidin B1
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-Epicatechin (4β-8)-(+)-catechin, cis,trans′′-4,8′′-Bi-(3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane), Proanthocyanidin B1
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26+,27+,28+,29+/m0/s1
chave InChI
XFZJEEAOWLFHDH-UKWJTHFESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.