1084215
USP
Allyl butyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
allyl butyrate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
chave InChI
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)