Documentos Principais
W202118
Sigma-Aldrich
Allyl butyrate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Allyl butanoate, Butanoic acid 2-propen-1-yl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número FEMA:
2021
Número CE:
Conselho da Europa nº:
280
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.054
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; waxy; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
chave InChI
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)