1083100
USP
3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, 3-BHA, BHA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bha
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
chave InChI
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard, system suitability, and BHA working standard solutions for assay, and identification tests according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Butylated Hydroxyanisole
- Ivermectin Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2